I1521
DES (1-6) IGF II
lyophilized powder, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
≤100 ng/mL ED50
Mol-Gew.
6,765 Da
Verpackung
pkg of 20 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Farbe
white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... IGF2(3481)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Sonstige Hinweise
Angaben zur Herstellung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)