Merck
HPA003413
Sigma-Aldrich
Anti-MSL2 in Kaninchen hergestellte Antikörper
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Anti-MSL2L1, Anti-Male Specific Lethal 2 Homolog, Anti-Male Specific Lethal 2-like 1, Anti-Zinkfingerprotein 184
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
Human Protein Atlas-Nummer:
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
Immunogene Sequenz
SPEHSNTIDVCNTVDIKTEDLSDSLPPVCDTVATDLCSTGIDICSFSEDIKPGDSLLLSVEEVLRSLETVSNTEVCCPNLQPNLEATVSNGPFLQLSSQSLSHNVFMSTSPALHGLSCTAATPKIAKLNRKRSRSESDSEKVQ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MSL2(55167)
Immunogen
Männchen-spezifisches Letalgen-2-Homolog (Male-Specific Lethal 2 Homolog), rekombinante Proteinepitop-Signaturmarkierung (PrEST)
Anwendung
Alle Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies wurden im Rahmen des Projekts Human Protein Atlas (HPA) entwickelt und validiert und werden daher durch die umfassendste Charakterisierung in der Industrie unterstützt.
Der Human Protein Atlas besteht zurzeit aus drei Teilen: dem Gewebeatlas, dem Pathologieatlas und dem Zellatlas. Die für den Gewebe- und Pathologieatlas produzierten Antikörper wurden mittels Immunhistochemie gegen Hunderte gesunder und kranker Gewebe getestet, und viele wurden im Rahmen der jüngsten Zellatlas-Projekte mittels Immunfluoreszenz charakterisiert, um das menschliche Proteom nicht nur auf Gewebeebene, sondern auch auf subzellulärer Ebene zu kartieren. Diese Abbildungen und die enorme Datensammlung können auf der Website des Human Protein Atlas (HPA) über die Bildergalerie-Links eingesehen werden. Wir stellen außerdem Prestige Antibodies®-Protokolle und weitere nützliche Informationen bereit.
Biochem./physiol. Wirkung
MSL2 (Männchen-spezifisches Letalgen 2), ist ein Zinkfingerprotein mit Ubiquitin-Ligase-Aktivität. Es spielt eine Rolle bei der Erhaltung normaler Histonmodifikationsprofile und kann auch zur DNA-Antwort auf Schädigungen beitragen. MSL2-vermittelte Wirkung auf p53 ist von Mdm2 unabhängig. Das Gen bindet in Abwesenheit von MLE oder MSL-3 in einem reproduzierbaren, partiellen Muster an das männliche X-Chromosom, wenn es in geringer Menge bei Weibchen exprimiert wird. Der Zinkfinger ist entscheidend für seine Funktion.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Prestige Antibodies® sind gut charakterisierte und umfangreich validierte Antikörper mit dem zusätzlichen Vorteil, dass alle verfügbaren Charakterisierungsdaten für jedes Target über das „Human Protein Atlas“-Portal (Link direkt unterhalb der Produktbezeichnung am Anfang dieser Seite) zugänglich sind. Die Einzigartigkeit und geringe Kreuzreaktivität von Prestige Antibodies® mit anderen Proteinen beruhen auf sorgfältig gewählten Antigenregionen, Affinitätsaufreinigung und einer strengen Selektion. Prestige-Antigenkontrollen sind für jeden entsprechenden Prestige-Antikörper erhältlich (siehe Abschnitt links).
Jeder Prestige Antibody wird wie folgt getestet:
  • IHC-Gewebearray aus 44 normalen Humangewebeproben und 20 der häufigsten Krebsgewebeproben.
  • Proteinarray aus 364 humanen rekombinanten Proteinfragmenten.
Verlinkung
Entsprechendes Antigen APREST86368
Physikalische Form
Lösung in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,2, enthält 40 % Glycerin und 0,02 % Natriumazid
Rechtliche Hinweise
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jan-Philipp Kruse et al.
The Journal of biological chemistry, 284(5), 3250-3263 (2008-11-27)
Although it was originally thought of as a passive way to block the nuclear function of p53, accumulating evidence suggests that cytoplasmic localization of p53 plays an active role in p53-mediated functions such as apoptosis and autophagy. Previous studies by
L M Lyman et al.
Genetics, 147(4), 1743-1753 (1997-12-31)
MSL-2 is required for the male-specific assembly of a dosage compensation regulatory complex on the X chromosome of Drosophila melanogaster. We found that MSL-2 binds in a reproducible, partial pattern to the male X chromosome in the absence of MLE
Tomasz Chelmicki et al.
eLife, 3, e02024-e02024 (2014-05-21)
Histone acetyl transferases (HATs) play distinct roles in many cellular processes and are frequently misregulated in cancers. Here, we study the regulatory potential of MYST1-(MOF)-containing MSL and NSL complexes in mouse embryonic stem cells (ESCs) and neuronal progenitors. We find
Zheng Lai et al.
PloS one, 8(7), e68549-e68549 (2013-07-23)
hMSL2 (male-specific lethal 2, human) is a RING finger protein with ubiquitin ligase activity. Although it has been shown to target histone H2B at lysine 34 and p53 at lysine 351, suggesting roles in transcription regulation and apoptosis, its function
Tuğçe Aktaş et al.
Nature, 544(7648), 115-119 (2017-03-30)
Transposable elements are viewed as 'selfish genetic elements', yet they contribute to gene regulation and genome evolution in diverse ways. More than half of the human genome consists of transposable elements. Alu elements belong to the short interspersed nuclear element
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA003413-100UL4061836308247
HPA003413-25UL4061842719969