Wichtige Dokumente
H128
(R)(−)-α-Methylhistamine dihydrochloride
solid, ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(R)(−)-α-Methyl-1H-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D −4°, c = 0.8 in H2O(lit.)
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
H2O: soluble
SMILES String
Cl.Cl.C[C@@H](N)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H11N3.2ClH/c1-5(7)2-6-3-8-4-9-6;;/h3-5H,2,7H2,1H3,(H,8,9);2*1H/t5-;;/m1../s1
InChIKey
IZHCNQFUWDFPCW-ZJIMSODOSA-N
Angaben zum Gen
human ... HRH3(11255)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?