GE29275881
Capto™ HiRes
Q 10/100
Synonym(e):
Capto HiRes Resin, Chromatography Resin, High Resolution Capto
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Cytiva 29275881
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Capto HiRes-Ionenaustausch-Chromatographieharz
Die in Capto HiRes Q und Capto HiRes S Ionenaustausch-Säulen gepackten Harze basieren auf einer Agarose-Basismatrix mit hohem Durchfluss und einer kleinen Perlengröße (durchschnittliche Perlengröße 9 μm).
Capto HiRes Q und Capto HiRes S sind starke Anionen- bzw. Kationentauscher mit Ionenaustauschmerkmalen, die während der Chromatographie innerhalb des empfohlenen pH-Bereichs von 2 bis 12 konstant bleiben.
Ein hochleistungsfähiges IEX-Säulenformat
Capto-HiRes-Q- und Capto-HiRes-S-IEX-Harze sind in leistungsstarke Tricorn-Glassäulen zwei verschiedener Größen vorgepackt. Die Säulen weisen Verschraubungen für den einfachen Anschluss an ÄKTA-Chromatographiesysteme oder gleichwertige Hochleistungssysteme auf. Alle Säulenteile sind biokompatibel.
Hochauflösende Proteinaufreinigung
In vielen Forschungsgebieten, z. B. in der Strukturbiologie unter Verwendung von Röntgenkristallographie oder Kryo-Elektronenmikroskopie (Cryo-EM), ist der Erhalt von homogenen Größen und Ladungen der Biomoleküle entscheidend für die Strukturaufklärung. Eine hochauflösende Trennung der Proben auf Basis ihrer Ladungsmerkmale ist wichtig, um die Homogenität der Probenladung und den Erfolg der Studie zu gewährleisten. Capto-HiRes-Säulen trennen Proteine und Biomoleküle mit sehr ähnlicher Nettoladung, weshalb sich diese Säulen besonders gut für diese Anwendungen eignen.
Proteinanalyse
Capto-HiRes-Ionenaustausch-Säulen können für die Proteinanalyse verwendet werden, z. B. für die Charakterisierung der Ladungsvarianten des Zielproteins.
Capto Q HiRes und Capto S HiRes ersetzen die MonoBeads-Säulen
Eine Trennung, die auf einer Mono-Q- oder Mono-S-Säule durchgeführt wurde, ist mit nur minimaler Modifizierung oder Optimierung auf einer Capto-HiRes-Q- bzw. Capto-HiRes-S-Säule möglich. Mit Capto HiRes-Säulen ist eine vergleichbare Selektivität und eine etwas verbesserte Auflösung zu erwarten und die gleichen experimentellen Bedingungen können angewendet werden. Durch die vergleichbare Selektivität der zwei Säulen ist auch bei Anwendungen im Bereich der Qualitätssicherung (QC) ein reibungsloser Wechsel garantiert.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High resolution columns—for lab scale ion exchange chromatography.
- Suitable for preparing highly pure proteins—essential in structural studies to perform techniques such as cryo-electron microscopy or protein crystallography.
- Suitable for protein analysis in research or quality control—for example, for change variants analysis, or for studying homogeneity in expression.
- High quality column—excellent reproducibility, durability, and high chemical and pH stabilities.
- Replacement for Mono Qand Mono Scolumns—delivering similar or improved resolution, with easy transition from one column platform to the other.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE29275881 |