GE17-5478-55
HiTrap® Protein L
Cytiva 17-5478-55, pack of 5 × 5 mL
Synonym(e):
HiTrap Protein L
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
recombinant protein L (E. coli), mammalian free
Verpackung
pack of 5 × 5 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-5478-55
Lagerbedingungen
(20% Ehtanol)
Parameter
5 bar
Säule ID
16 mm
Matrix
rigid, highly cross-linked agarose
Durchschnittliche Teilgröße
85 μm (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
working range
2-10(pH interval where the medium can be operated without significant change in function.)
Eignung
suitable for bioprocess medium
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Geeignet für die Erfassung einer Vielzahl von Antikörperfragmenten wie antigenbindenden Fragmenten (Antigen-binding Fragments, FABs), Domänen-Antikörpern (domain antibodies, dAbs) und Einzelketten-variablen Fragmenten (Single-Chain Variable Fragments, scFvs).
- Ermöglicht einen Plattformansatz für die Aufreinigung von Antikörperfragmenten.
- Hohe Bindungskapazität, geringe Ligandenleckage und Selektivität für ein breites Spektrum an Antikörperfragmenten verringern die Verarbeitungszeit und die Menge des Harzes.
- Praktisch für die Prozessentwicklung sowie die Reinigung im kleinen Maßstab.
- Das HiTrap™-Format ermöglicht den einfachen Anschluss an eine Spritze, peristaltische Pumpe oder ein Chromatographiesystem wie z. B. ein ÄKTA-™ System.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Protokolle
This page shows how to purify antibody fragments by affinity chromatography using Capto L products from GE Healthcare.