Merck
GBL103259
Grace Bio-Labs CultureWell removal tool
for removable chambered coverglass
Synonym(e):
chambered coverglass
About This Item
UNSPSC-Code:
41122600
NACRES:
NB.22
Materialien
acrylic
blue
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Grace Bio-Labs 103259
Außenmaß
53 mm × 100 mm
Allgemeine Beschreibung
Designed to separate the chambered upper structure from the coverglass and leave a removable gasket on the coverglass.
Rechtliche Hinweise
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GBL103259-1EA4061832398044