Merck
G9662
Sigma-Aldrich
4β-Galactobiose
≥90%
Synonym(e):
β-D-Gal-(1→4)-D-Gal, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-galactopyranose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥90%
Form
powder or solid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10+,11?,12+/m1/s1
InChIKey
GUBGYTABKSRVRQ-HEJLOQJISA-N
Sonstige Hinweise
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
O-Glycans