Merck
EPM1334-9920
Platform for Eppendorf® New Brunswick S41i Shaker
universal, interchangable
About This Item
UNSPSC-Code:
41103816
NACRES:
NB.73
Leistungsmerkmale
universal, interchangable
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1334-9920 (Global)
L × B
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
Allgemeine Beschreibung
New Brunswick S41l shaker platforms.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)