Merck
EPM1196-9447
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 5000 Platform Shaker
universal, interchangable
About This Item
UNSPSC-Code:
41104405
NACRES:
NB.73
Leistungsmerkmale
interchangable
universal
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1196-9447 (NA)
Größe
32.5 in. × 26.75 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Platforms designed for the Eppendorf New Brunswick Innova 5000 platform shaker to ensure a safe and perfect fit.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)