Merck
GE28-9034-71
GFX PCRDNA- und Gelband-Aufreinigungskit
Cytiva 28-9034-71
Synonym(e):
PCR DNA Purification Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41105501
NACRES:
NA.52
Verpackung
pkg of 250 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-9034-71
Allgemeine Beschreibung
Für die schnelle Aufreinigung und Konzentration von PCR-Produkten oder DNA-Fragmenten in Größen von 50 bp bis 10 kb. Dieses Kit eignet sich für die Aufreinigung von DNA aus Reaktionsvolumen bis zu 100 μL oder Agarosegelscheiben bis zu 900 mg.
Das illustra GFX PCR-DNA- und Gelband-Aufreinigungskit wurde für die schnelle Aufreinigung und Konzentration von PCR-Produkten oder DNA-Fragmenten in Größen von 50 bp bis 10 kb entwickelt. Dieses Kit eignet sich für die Aufreinigung von DNA aus Reaktionsvolumen bis zu 100 μL oder Agarosegelscheiben bis zu 900 mg. Das Kit vereint einen vielseitigen chaotropen Puffer mit einer in einer Spinsäule gestützten Glasfasermatrix zur Aufreinigung von DNA sowohl aus einer Lösung als auch einem Agarosegel. Die typische Wiedergewinnung für DNA-Fragmente aus Agarosegel liegt zwischen 60 und 80 %; für PCR-Produkte aus einer Lösung kann eine Wiedergewinnungsrate von bis zu 95 % erzielt werden. Die DNA-Reinheit ist außerordentlich hoch; 99,5 % aller Verunreinigungen werden entfernt.
Das illustra GFX PCR-DNA- und Gelband-Aufreinigungskit enthält ausreichende Mengen der folgenden Komponenten: GFX Säulen, Sammelröhrchen, farbcodierte Flaschen mit Einfangpuffer, Waschpuffer und zwei Elutionspuffers (Tris-HCl und steriles Wasser) sowie eine Gebrauchsanleitung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Zur Isolierung und Konzentration von DNA-Fragmenten (50 bp bis 40 kb) aus PCR-Mischungen, DNA-haltigen Agarosegelbändern, enzymbasierten DNA-Modifikationen und Restriktionsenzymverdau.
  • Schnelle und einfach anzuwendende Methode mit einer direkten Bearbeitungszeit von weniger als 10 Minuten.
  • Flexibles Elutionsvolumen von 10–50 μL für verschiedene DNA-Konzentrationsanforderungen.
  • Verbessertes Säulendesign mit größerem Höchstvolumen, d. h. einem Flüssigkeitsvolumen von bis zu 800 μL (950 μL ohne Verschluss).
  • Hochreine DNA zum direkten Einsatz bei Sequenzierung, PCR, Markierung, Restriktionsenzymverdau und Klonierung.
  • Durch die Zugabe eines visuellen Farbindikators zum Einfangpuffer wird ein optimaler pH-Wert für maximale DNA-Bindung und -Rückgewinnung sichergestellt.
  • Es werden zwei für Downstream-Anwendungen geeignete Elutionspufferoptionen bereitgestellt.
  • Farbcodierte Verschlüsse zur einfacheren Verwendung.
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
Um das Analysenzertifikat für dieses Produkt einzusehen, besuchen Sie bitte www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
GFX is a trademark of Cytiva
illustra is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This page shows the procedure for purifying and concentrating DNA using illustra™ GFX 96 PCR Purification Kit from GE Healthcare.
This page shows downstream applications for plasmid DNA and substances that may interfere in each.
This page shows possible causes and solutions for problems that may occur during plasmid DNA preparation.
Protokolle
This page shows DNA cleanup using illustra™ GFX kits from GE Healthcare.