Merck
EP5825723007
Adapter for Eppendorf® Rotor A-4-81/S-4x500
for 80 - 120mL round-bottom tubes, used with rotor A-4-81/S-4x500
Synonym(e):
Centrifugation adapter
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.15
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5825723007
Kompatibilität
used with rotor A-4-81/S-4x500
Allgemeine Beschreibung
Adapter for 80 - 120mL round-bottom tubes, for rotor A-4-81/S-4x500, set with 2 pieces
Anwendung
CENTRIFUGATION
Leistungsmerkmale und Vorteile
for 1 round-bottom tube 80 – 120 mL, for Rotor A-4-81 and Rotor S-4x5002 pcs.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)