Merck
EP5825713001
Eppendorf® Rotor Accessories
plate adapter, Holds 384 well plates, pack of 2
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.78
Leistungsmerkmale
Holds 384 well plates
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5825713001 (EU)
Methode(n)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with MTP/Flex bucket
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)