EP5820768002
Adapter for Eppendorf® FA-45-12-17/FA-45-16-17/FA-45-20-17 Rotors
capacity, 1 x 1.5 - 2.0 mL vessels, pack of 4
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
capacity 1 x 1.5 - 2.0 mL vessels
Holds 1.5/2.0 mL tubes
Verpackung
pack of 4
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5820768002 (Global)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with FA-45-16-17
for use with FA-45-20-17
for use with Rotor FA-45-12-17
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5820768002-4EA | 4061835084623 |