EP5820721006
Adapter for Eppendorf® FA-45-6-30 Rotor
capacity, 1 x 20–30 mL tube, pack of 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
capacity 1 x 20–30 mL tube
for use with aerosol-tight lid
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5820721006 (Global)
Parameter
14,204 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Durchmesser
26 mm
Kompatibilität
for use with FA-6x50
for use with Rotor FA-45-6-30
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)