EP5427738002
Eppendorf® Adapter
holds 1 x 9-15 mL, bore size (large), pack of 2 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
holds 1 x 9-15 mL
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5427738002
Methode(n)
centrifugation: suitable
Bohrungsgröße
(large)
Kompatibilität
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)