Merck
21393
Hamilton® GASTIGHT® Spritze, Serie 1800
1810N, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
22s ga (bevel tip)
Beschreibung
Gastight®
Leistungsmerkmale
needle type N (cemented)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 84884
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
100 μL
Allgemeine Beschreibung
  • Ideal für korrosive, radioaktive und sterile Materialien
  • Der abnehmbare Griff minimiert die Übertragung von Körperwärme auf die Probe, wodurch die Spritze einfach zu handhaben ist
  • Genau und reproduzierbar innerhalb ±1%
  • Kann vor Ort repariert werden
Rechtliche Hinweise
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)