Merck
28635-U
Hamilton® 1710N Spritze
1710N Slim Line, volume 100 μL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Materialien
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
Kanülengröße
22 ga (blunt tip)
Beschreibung
gastight
Leistungsmerkmale
point style blunt tip
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 203235
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
100 μL
Kompatibilität
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)