EP5810770009
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
for use with 180-250 mL tubes, set of 2 pieces
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
for use with 180-250 mL tubes
Verpackung
set of 2 pieces
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5810770009
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 250 mL rectangular buckets
Allgemeine Beschreibung
Tube adapter for Eppendorf 250 mL rectangular bucket.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)