EP5804770005
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 4 tubes 1.5-2 mL, pack of 2 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
holds 4 tubes 1.5-2 mL
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5804770005
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Rotor F-34-6-38
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5804770005-2EA | 4022536223650 |