EP0030010060
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Singles, Biopur®
volume (50-1000 μL), L (71 mm), medium blue Tray, pkg of 100 tips, individually wrapped
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
individually wrapped
Verpackung
pack of 100 ea (individually wrapped)
pkg of 100 tips
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030010060
Länge
(71 mm)
Maximales Volumen
1 mL
Volumen
(50-1000 μL)
Farbe
medium blue Tray
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP0030010060-100EA | 4022536201863 |