EP5804740009
Eppendorf® Deepwell Plate Rotor A-2-DWP
incl. 2 buckets
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 2 x Deepwell plates (max height 89 mm)
to hold 2 x max height 89 mm
incl. 2 buckets
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5804740009
Parameter
3,700 max. RCF (2,250 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Incl. 2 buckets
- Stacked plates in various combinations can be effectively centrifuged
- Max. loading height 89 mm
- Simultaneous processing of up to 192 samples
- Autoclavable at 121 °C for 20 mins
- The rotor can speed up to a maximum of 2.250 x g (3.700 rpm)
- Compatible with 5804/5804R and 5810/5810R centrifuge models
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)