Merck
EP5490045009
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
swing-out rotor, A-2-VC, non aerosol tight
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
skirt
to hold 2 x MTP, skirted PCR plates or deepwell plates (max. height 27 mm)
non aerosol tight
swing-out rotor
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5490045009 (EU)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Allgemeine Beschreibung
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)