EP5702764000
Buckets for Eppendorf Rotor A-4-38
to hold, 16 x 125mm round bottom tubes
Synonym(e):
Round Buckets for Rotator A-4-38
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103910
NACRES:
NB.15
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 16 x 125mm round bottom tubes
Verpackung
pack of 4 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5702764000
Allgemeine Beschreibung
Centrifuge buckets to hold 16 x 125mm round bottom tubes. Compatible with Eppendorf rotor A-4-38.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)