Merck
EP5427717005
Eppendorf® Adapter
Holds PCR Strips tubes, pack of 4 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
Holds PCR Strips tubes
Verpackung
pack of 4 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5427717005
Methode(n)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Rotor F-45-64-5-PCR
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)