Merck
EP5425723008
Eppendorf® Adapter
holds 0.2 ml PCR tubes, for use with Rotor F-45-72-8, pack of 6 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
holds 0.2 ml PCR tubes
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5425723008
Methode(n)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Rotor F-45-72-8
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5425723008-6EA4022536219684