EP022639304
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
A-4-38, aerosol-tight, with 4 x 90 mL rectangular buckets
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 4 x 90 mL rectangular buckets
aerosol-tight
swing bucket rotor
with 4 x 90 mL rectangular buckets
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022639304 (NA)
Parameter
2,750 × g max. RCF
4,400 rpm
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)