Merck
EP0030119843
Eppendorf® Tube Rack for cryogenic Tubes
Holds 36 x cryotubes, 3 rows of 12 wells each, pkg of 2 pieces, white, autoclavable
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.12
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
autoclavable
3 rows of 12 wells each
Holds 36 x cryotubes
Verpackung
pkg of 2 pieces
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 30119843
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Farbe
white
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)