Merck
EP0030113560
Eppendorf twin.tec® PCR-Platten 96
skirt, PCR clean, working volume 150 μL, colorless (with 2D SafeCode), pkg of 25 ea
Synonym(e):
Plates
About This Item
UNSPSC-Code:
41122102
NACRES:
NB.15
Materialien:
colorless (with 2D SafeCode)
polypropylene
Well-Größe:
150 μL , per well
Arbeitsvolumen:
150 μL
Sterilität:
non-sterile
Leistungsmerkmale:
PCR clean
lid: no
skirt
Materialien
colorless (with 2D SafeCode)
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
PCR clean
lid: no
skirt
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030113560
Well-Größe
150 μL , per well
Arbeitsvolumen
150 μL
Eignung
suitable for PCR
Allgemeine Beschreibung
Choose Eppendorf twin.tec PCR plates to achieve reliable PCR results every time. twin.tec plates offer purity, stability, different colors and other simple, intelligent features that make your everyday work easier. The stable polycarbonate frame is well suited for automated and high-throughput processes, and the different colors allow you to quickly organize the individual steps of your workflow.
Eppendorf twin.tec PCR Plate 96, skirted, 150 µL, PCR clean, colorless with 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200) and human readable code, 25 plates
Anwendung
PCR
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Maximale Wiederfindungsraten für verbesserte Testergebnisse
  • Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)
  • Auch ideal für quantitative Echtzeit-PCR geeignet
  • Außergewöhnlich solider und drehmomentfester Polycarbonat-Rahmen
  • OptiTrack® Matrix für schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
  • Erhöhte Well-Ränder für effektive Versiegelung, verringert außerdem das Risiko einer Kreuzkontamination
  • Chargen-getestet und zertifiziert frei von DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Inhibitoren (PCR clean)
  • 3-level coding for safe sample and vessel identification
  • Codes on three sides of plates for flexible reading
  • ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 30 % damaged codes
  • Additional, ID-specific information on plates available via Eppendorf DataPort for documentation purposes
  • Direct import into eLabInventory and eLabJournal software for convenient handling
  • Import to other database systems possible
  • Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)