EMU085001
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ryk
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GAACGACTTGCGAAGTGTCACTCTTCTGGAAGCCAAAGCCAAGGTGAAGGATATCGCAATATCCAGAGAAAGGATCACACTGAAAGATGTCCTCCAAGAAGGTACTTTTGGGCGTATTTTCCATGGGATTTTAGTAGATGAAAAAGATCCAAATAAAGAGAAGCAAACATTTGTAAAAACAGTTAAAGACCAAGCATCTGAAGTTCAGGTGACGATGATGCTCACCGAGAGCTGCAAGCTTCGAGGTCTGCACCACAGAAACCTCCTTCCTATTACTCATGTGTGCATAGAAGAAGGAGAAAAGCCCATGGTGGTATTGCCATACATGAATTGGGGGAATCTTAAATTATTTCTTCGGCAGTGCAAATTAGTAGAAGCCAATAATCCACAGGCAATTTCCCAGCAAGATCTGGTCCATATGGCTATTCAGATTGCCTGCGGGATGAGCTACCTGGCGAGGAGAGAAGTGATCCATAGAGACCTGGCTGCTAGGAACTG
Ensembl | Maus Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... RYK(20187) , Ryk(20187)
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EMU085001-20UG | 4061828519941 |
EMU085001-50UG | 4061828863884 |