Merck
EHU009401
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human LIFR
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
ACAGATGCACCTCCCCATTAATTCTACTGTGGAAGATATAGCTGCAGAAGAGGACTTAGATAAAACTGCGGGTTACAGACCTCAGGCCAATGTAAATACATGGAATTTAGTGTCTCCAGACTCTCCTAGATCCATAGACAGCAACAGTGAGATTGTCTCATTTGGAAGTCCATGCTCCATTAATTCCCGACAATTTTTGATTCCTCCTAAAGATGAAGACTCTCCTAAATCTAATGGAGGAGGGTGGTCCTTTACAAACTTTTTTCAGAACAAACCAAACGATTAACAGTGTCACCGTGTCACTTCAGTCAGCCATCTCAATAAGCTCTTACTGCTAGTGTTGCTACATCAGCACTGGGCATTCTTGGAGGGATCCTGTGAAGTATTGTTAGGAGGTGAACTTCACTACATGTTAAGTTACACTGAAAGTGTTCATGTGCTTTTAATGTAGTCTAAAAGCCAAAGTATAGTGACTCAGAATCCTCAATCCACAAAACTCAAGATTGGGAGCTCTTTGTGATCAAGCCAA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qin Luo et al.
Oncotarget, 6(9), 6989-6999 (2015-03-10)
Differential diagnosis of well-differentiated hepatocellular carcinoma (WD-HCC) and high-grade dysplastic nodules (HGDNs) represents a challenge for pathologists. Several immunohistochemistry markers have been identified to distinguish hepatocellular carcinoma (HCC) from HGDNs. However, sensitivity or specificity of the individual marker is still
Chengyong Lei et al.
DNA and cell biology, 37(8), 659-669 (2018-06-15)
The role of leukemia inhibitory factor receptor (LIFR), which is important in the signal transduction of the interleukin-6 cytokine family, is still undefined in clear cell renal cell carcinoma (ccRCC). Thus, we examined the function and mechanism of LIFR in
Hao-Xuan Wu et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular basis of disease, 1864(9 Pt B), 2769-2784 (2018-05-12)
Leukemia inhibitory factor receptor (LIFR) has been documented as a cancer promoter and to be present at high levels in various types of tumor tissues. In our search for molecules prognostic of colorectal cancer (CRC), we found high levels of