Merck
DUO82007
Sigma-Aldrich
Duolink Blocking Solution (1X)
Synonym(e):
Blocking buffer, Blocking solution
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Form
liquid
Qualitätsniveau
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Duolink Blocking Solution for Duolink PLA assay
Anwendung
Duolink PLA
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)