Merck
CLS356690
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Microplate
well size 96 wells, flat bottom clear wells
Synonym(e):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41122102
NACRES:
NB.13
Materialien
flat bottom clear wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
Verpackung
pkg of 80 ea (4 packs of 80)
Hersteller/Markenname
Corning 356690
Größe
96 well
Well-Größe
96 wells
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Anwendung
Cell culture
Rechtliche Hinweise
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS3566904065270183477