CLS354429
Corning® BioCoat™ Collagen IV Microplate
well size 96 wells, flat bottom clear wells, lid
Synonym(e):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom clear wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
pkg of 5 ea (Individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Corning 354429
Größe
96 well
Well-Größe
96 wells
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS354429 | 4065270188670 |