CLS339801L
Pyrex® 47 mm microfiltration assembly
funnel capacity 1 L
Synonym(e):
lab equipment accessory
Empfohlene Produkte
Materialien
glass housing
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Corning
Trichterkapazität
1 L
Halsdurchm.
33-41 mm
Kapazität
1000 mL capacity
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.