CLS11110
Corning® CellSTACK® Zubehör
universal cap with vented overcap, 2-stack, tissue-culture treated, pack of 4 ea
Synonym(e):
Corning cap
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 4 ea
Hersteller/Markenname
Corning 11110
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zum Befüllen, Belüften, Stapeln und Transportieren verfügbar
Rechtliche Hinweise
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)