HOM-2 human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 98092902
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 98092902-DNA-5UG
pkg of vial of cells 98092902-1VL
Ethnizität
Canadian
Geschlecht
female
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Cw: 102
B: 27052
HLA DRA: 101
HLA DRB1: 101
HLA DRB6: 101
HLA DQA1: 101
HLA DQB1: 501
HLA DPA1: 1
HLA DPB1: 401
Serologisches Profil
HLA A ief: 3.2
HLA C: 1
HLA B: 27
HLA B ief: 27.5
Bw4/bw6: 4
HLA Dw: 1
HLA DR: 1
HLA DQ: 5
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)