MES-SA
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95051030, human uterus, Epithelial
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human uterus
Verpackung
tube of 5 μg 95051030-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95051030-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Modal no. 45, monosomic forms of chromosomes 5, 6 and 7
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 11
D13S317: 11,13
D16S539: 11,12
D5S818: 13
D7S820: 7,11
THO1: 6
TPOX: 8,11
vWA: 18
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)