Ishikawa Cell Line human
99040201, human uterus, Epithelial-like
Synonym(e):
ISHI Cells, Ishikawa Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Ishikawa Cell Line human, endometrial adenocarcinoma, 99040201
Biologische Quelle
human uterus
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Epithelial-like
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Oestrogen, progesterone
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 11,12
D13S317: 9,12
D16S539: 9
D5S818: 10,11
D7S820: 9,10
THO1: 9,10
TPOX: 8
vWA: 14,17
Nährmedium
Subkultur-Routine