SUP-T1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95013123, human blood, Lymphoblast
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 95013123-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95013123-1VL
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
92XXXY, -2, -2, -9, -9, 2inv(2*)(p21q11), +2inv(2), del(2*)(Q21), 2del(4)(q31q35), 2del (5)(p13p14), 2del(6)(q23q27), inv(14)(q11q32), t(7;9)(q34,q34), +der(9)t(7;9). Undergone Tetraploidisation
Morphologie
Lymphoblast
Produkte
Not specified
Rezeptoren
CD4
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)