BEA, PL human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 94082237-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94082237-1VL
Ethnizität
Not specified
Geschlecht
not specified
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
HLA DRB1: 0401 07
HLA DRB4: 101
HLA DQAP: 2.1 3.1
HLA DQA1: 03 0201
HLA DQB1: 0302 0201
HLA DPB1: 0401 1001
Serologisches Profil
HLA C: 3
HLA B: 44 62
Bw4/bw6: 4 6
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)