GU373 human cell line
94071410, IHW Number: 9275
Synonym(e):
CRGE
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 94071410-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94071410-1VL
Ethnizität
African American
Geschlecht
male
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Cw: 0304 0401
B: 1510 5301
HLA DRB1: 301
HLA DRB3: 202
HLA DQA1: 501
HLA DQB1: 201
Serologisches Profil
HLA C: 3 4
HLA B: 71 53
HLA DR: 17
HLA DR52: 52
HLA DQ: 2
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)