MEG-01
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94012401, human bone marrow, Myoblast-like
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human bone marrow
Verpackung
tube of 5 μg 94012401-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94012401-1VL
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Modal no. 56-58, hyperdiploid
Morphologie
Myoblast-like
Produkte
Immunoglobulin G (IgG)-Fc in 12% of cells; C3′ in 53% of cells
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 10
D13S317: 8
D16S539: 9
D5S818: 13
D7S820: 11
THO1: 7
TPOX: 8,11
vWA: 16
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)