HuP-T4
93121056, human pancreas, Epithelial
Synonym(e):
HuP-T4 Cell Line, HuP-T4 Human Cells, Human HuP-T4
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
HuP-T4, 93121056
Biologische Quelle
human pancreas
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Modal no. 77
Morphologie
Epithelial
Produkte
Carcinoembryonic antigen (CEA), CA19-9
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Nährmedium
Subkultur-Routine