CFPAC-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 91112501, human pancreas (liver metastasis), Epithelial
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human pancreas (liver metastasis)
Verpackung
tube of 5 μg 91112501-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91112501-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Hyperdiploid, (65-75 chromosomes)
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Cystic fibrosis trans-membrane regulator (CFTR)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
metastasis
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)