BXPC3 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93120816, human pancreas, Epithelial
Synonym(e):
Biopsy Xenograft of Pancreatic Carcinoma Cell Line-3, BxPC-3 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human pancreas
Beschreibung
Human primary pancreatic adenocarcinoma
Verpackung
tube of 5 μg 93120816-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93120816-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
2n = 59, near triploid
Morphologie
Epithelial
Produkte
Mucin
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 13
D13S317: 11
D16S539: 9,11
D5S818: 11
D7S820: 10,13
THO1: 9
TPOX: 8
vWA: 14,18
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)