C2C12-Zelllinie aus mouse
91031101, mouse muscle, Myoblast
Synonym(e):
C2-C12 Cells
Empfohlene Produkte
product name
C2C12-Zelllinie aus mouse, C3H muscle myoblast, 91031101
Biologische Quelle
mouse muscle
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Myoblast
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Muskelmyoblast aus C3H-Mäusen
Beschreibung der Zelllinie
Subklon von einer Myoblastenlinie, die aus normalem Beinmuskel von erwachsenen C3H-Mäusen gewonnen wird. Differenziert schnell und erzeugt umfangreiche sich zusammenziehende Myotuben, die charakteristische Muskelproteine exprimieren. Bietet ein Modell zur In-vitro-Untersuchung der Myogenese und Zelldifferenzierung.
Anwendung
Die C2C12-Zelllinie wurde zur Untersuchung der Expression der OXT- und OXTR-Gene (Oxytocin und sein Rezeptor) und Proteine sowie in Differenzierungsstudien eingesetzt.
Subkultur-Routine
Teilen Sie subkonfluente Kulturen 1:3 bis 1:6, d. h. Impfen zu 1–2x1,000 Zellen/cm2 mit 0,25 % Trypsin oder Trypsin/EDTA, 5 % CO2 bei ; 37 °C. Die Zellen dürfen keine Konfluenz erreichen.
Sonstige Hinweise
Für Asien-Pazifikraum-Lieferungen& können zusätzliche Liefer- und Bearbeitungsgebühren anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Kundendienstvertreter.