Huh-7D 12 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. 01042712, human liver, Epithelial
Synonym(e):
Huh7 Cells, JTC-39 Cells, Japanese Tissue Culture-39 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human liver
Verpackung
tube of 5 μg 01042712-DNA-5UG
vial of cells 01042712-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
That of original Huh-7
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Lagertemp.
−196°C
Allgemeine Beschreibung
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Verpackung
DNA-Profil
CSF1PO: 11
D13S317: 10
D16S539: 10
D5S818: 12
D7S820: 11
THO1: 7
TPOX: 8,11
vWA: 16,18
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)