BPAEC
86123101, bovine lung, Endothelial
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
BPAEC, 86123101
Biologische Quelle
bovine lung
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Endothelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Bovine lung endothelium
Beschreibung der Zelllinie
BPAEC is susceptible to bovine respiratory viruses and is positive for BVDV.
Anwendung
Virus studies: bovine respiratory viruses
Nährmedium
DMEM or 199 + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Subkultur-Routine
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Sonstige Hinweise
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)