Wichtige Dokumente
C001
Acetylethylcholine mustard hydrochloride
>97% (GC), powder
Synonym(e):
Acetyl AF-64
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>97% (GC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
78-81 °C
Löslichkeit
H2O: >5 mg/mL
ethanol: soluble
methanol: soluble
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl[H].CCN(CCCl)CCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16ClNO2.ClH/c1-3-10(5-4-9)6-7-12-8(2)11;/h3-7H2,1-2H3;1H
InChIKey
CHWPASAPXMNLKO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?