Merck
AXYTGL200RD57RS
Gel cutting tips
O.D. 0.57 mm, round, racked, size 200 μL, pkg of 2x200tips/cs, sterile
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
AD:
0.57 mm
Größe:
200 μL
Sterilität:
sterile
Leistungsmerkmale:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Verpackung:
pkg of 2x200tips/cs
Hersteller/Markenname:
Corning TGL-200RD-57-R-S
Materialien
clear
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Hersteller/Markenname
Corning TGL-200RD-57-R-S
Verpackung
pkg of 2x200tips/cs
AD
0.57 mm
Größe
200 μL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)